PHR1504
Liothyronine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine, Liothyronine, T3
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1368008
Famille d'API
liothyronine
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
234-238 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
Clé InChI
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
Informations sur le gène
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1
Organes cibles
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable