NIST1488
Poly(méthacrylate de méthyle)
NIST® SRM® 1488, 29 K narrow molecular weight distribution
Synonyme(s) :
PMMA, Poly(ester méthylique de l'acide méthacrylique)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
NIST standard reference material
Température d'inflammation spontanée
580 °F
Conditionnement
pkg of 2 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Format
single component solution
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Clé InChI
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N