NIST1478
Polystyrene (narrow molecular weight distribution)
NIST® SRM® 1478
Synonyme(s) :
PS
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
beads
Conditionnement
pkg of 2 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Description générale
Autres remarques
Polystyrene
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable