Merck
Passer à
81503
Poly(méthacrylate de méthyle)
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 100,000
Synonyme(s) :
PMMA, Poly(ester méthylique de l’acide méthacrylique)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
Quality Segment
autoignition temp.
580 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mn ~91500, Mp ~102500, Mw ~98500
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
solubility
H2O: insoluble
density
1.200 g/cm3
Mw/Mn
~1.08
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(methyl methacrylate) may be used as a reference suspension polymer for the analysis of the composition of poly(methyl methacrylate) (PMMA) by gas chromatography method.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
815018149781498
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(méthacrylate de méthyle)
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
  1. What is the particle size of Product 81503 Poly(methyl methacrylate)?
    1 answer
    1. Unfortunately, the particle size is not determined for this product.