Principaux documents
75688
Sigma-Aldrich
Oxalic acid
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Synonyme(s) :
Ethanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.03
Beilstein:
385686
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (RT)
Forme
crystals
Impuretés
≤0.001% total nitrogen (N)
≤1% water
Résidus de calcination
≤0.01% (as SO4)
Pf
189.5 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤350 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤35 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Description générale
Oxalic acid is a dicarboxylic acid. It reacts with aqueous iron(II) salt solutions to afford iron(III) oxalate.[1]
Application
Oxalic acid may be used in the preparation of the following:
  • ammonium oxalate[2]
  • calcium oxalate[3]
  • chlorine dioxide (ClO2)[4]
  • potassium hydrogenoxalate[5]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 555-555 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 66-66 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 164-164 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 889-889 (1994)
Xianlai Zeng et al.
Journal of hazardous materials, 295, 112-118 (2015-04-22)
With the booming of consumer electronics (CE) and electric vehicle (EV), a large number of spent lithium-ion battery (LIBs) have been generated worldwide. Resource depletion and environmental concern driven from the sustainable industry of CE and EV have motivated spent