63675
(+)-Menthone
analytical standard
Synonyme(s) :
(1S,4R)-p-Menthan-3-one, (2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +29±1°, neat
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 43
new score: 15
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.450
Point d'ébullition
209-210 °C (lit.)
Densité
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
NFLGAXVYCFJBMK-DTWKUNHWSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter