Documents
402923
Sigma-Aldrich
Acide chloroacétique
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide monochloroacétique
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.50
Numéro Beilstein :
605438
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.26 (vs air)
Pression de vapeur
0.75 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Impuretés
≤0.01% Carbonyl compounds (as acetone)
≤0.01% Carbonyl compunds (other than acetone)
≤0.01% insolubles
Résidus de calcination
<0.02%
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
60-63 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Clé InChI
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'acide chloroacétique (ACA, ou acide monochloroacétique, AMCA) est un acide carboxylique aliphatique halogéné. Ses effets mutagènes ont été étudiés chez Rattus norvegicus. Le taux de dégradation de l'AMC par photocatalyse en présence de TiO2 à pH 3 est stimulé en présence d'ozone. L'ACA est un irritant qui hydrolyse les protéines, entraînant la dégradation des cellules. Cette propriété a été mise à profit dans le traitement des verrues plantaires.
Application
L′acide chloroacétique peut être utilisé pour synthétiser les substances suivantes :
  • Dérivés d′acide thiocarbamoylthioacétique.
  • Dérivés de 4-thiazolone.
  • Dérivés de triazinothiazolone.
  • Carboxyméthyl chitosane soluble dans l′eau.
Clause de non-responsabilité
“Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme biocide en vertu des réglementations internationales sur les biocides, notamment, sans toutefois s'y limiter, le Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act de l'US EPA, le règlement sur les produits biocides de l'Union européenne, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire du Canada, le règlement sur les produits biocides de la Turquie et le Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act de la Corée (K-BPR)”.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
ZnO/carboxymethyl chitosan bionano-composite to impart antibacterial and UV protection for cotton fabric.
Shafei AE and Abou-Okeil A.
Carbohydrate Polymers, 83(2), 920-925 (2011)
TiO2 photocatalytic oxidation of monochloroacetic acid and pyridine: influence of ozone.
Kopf P, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 136(3), 163-168 (2000)
K Steele et al.
The British journal of dermatology, 118(4), 537-543 (1988-04-01)
Monochloroacetic acid crystals and 60% salicylic acid ointment was found to be more effective than placebo as a treatment for simple plantar warts in a double blind study on 57 patients. Nineteen (66%) patients in the active treatment group compared
Mohammad Faisal Siddiqui et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 65(2), 159-164 (2006-05-02)
Chloroacetic acid (CAA) and chlorobenzene (CB) have been evaluated for in vivo mutagenic potential in Rattus norvegicus, employing the following criteria : (i) chromosomal aberrations (CAs) such as breaks, gaps, exchanges, rings, and multiple aberrations and (ii) micronuclei (MN) induction.
Novel thiazolone derivatives of N-aryl-β-alanines.
Stasevych M, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 47(8), 1050-1052 (2011)