Documents
305197
Sigma-Aldrich
Alcool benzylique
anhydrous, 99.8%
Synonyme(s) :
BnOH, Benzèneméthanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro Beilstein :
878307
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
eCl@ss :
39023110
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Pureté
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
817 °F
Limite d'explosivité
0.34-6.3 %
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
Point d'ébullition
203-205 °C (lit.)
Pf
−16-−13 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 33 g/L at 20 °C
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'alcool benzylique est un alcool primaire monoaromatique largement utilisé comme solvant et comme intermédiaire dans les formulations cosmétiques, et les industries pharmaceutique et des arômes et parfums. Il est capable de former un pont intramoléculaire OH... π hydrogène et existe en conformation gauche cis autour du groupe alcoolique.
Application
L'alcool benzylique réagit avec le phosphite de triéthyle et l'iodure de zinc pour former les phosphonates correspondants. Il peut également être utilisé dans la préparation du bromoacétate de benzyle par réaction avec le bromure de bromoacétyle en présence d′hydrogénocarbonate de sodium.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
101 °C - DIN 51758
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Convenient Synthesis of a-Diazoacetates from a-Bromoacetates and N,N'-Ditosylhydrazine: Preparation of Benzyl Diazoacetate
Ideue E, et al.
Organic Syntheses, 89, 501-501 (2012)
Synthesis of a 2,2-Dichloroimidazolidine-4,5-dione and its Application in a Chlorodehydroxylation
David Schilter D and Bielawski CW
Organic Syntheses, 93, 413-413 (2016)
Surface functionalized TiO2 supported Pd catalysts for solvent-free selective oxidation of benzyl alcohol.
Weerachawanasak P, et al.
Catalysis Today, 250, 218-225 (2015)
The most stable conformer of benzyl alcohol.
Miller BJ, et al.
Chemical Physics Letters, 466(1), 21-26 (2008)
Engineering Escherichia coli for renewable benzyl alcohol production.
Pugh S, et al.
Metabolic Engineering Communications, 2, 39-45 (2015)