24571
Seringue Hamilton® Microliter™, aiguille soudée
75 ASN, volume 5 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23s-26s ga (cone tip)
Caractéristiques
needle type N (cemented needle)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 87994
L de l'aiguille
43 mm (1.71 in.)
Volume
5 μL
Compatibilité
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosamplers
Température de stockage
2-8°C