Merck
20943
Distributeur à répétition
for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes, for use with Hamilton PB600-1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
manufacturer/tradename
Hamilton 83700
packaging
1 ea of
compatibility
for use with Hamilton PB600-1, for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes
General description
Permet de diviser précisément les échantillons. Injecte 1/50ème de la capacité de la seringue chaque fois que vous appuyez sur le bouton. S′adapte à toutes les seringues Hamilton de 10 μl à 2,5 ml. Les seringues doivent être commandées séparément.
Application
Repeating Dispenser has been used for catalytic determination of enzymes and metal ions using either closed-loop or continuous-flow analyzers.