08057
Solution tampon phosphate
tablet, pH 7.4 ( in solution), contains Tween® 20, BioUltra
Synonyme(s) :
PBS
About This Item
Produits recommandés
product name
Solution tampon phosphate, BioUltra, pH 7.4 ( in solution), contains TWEEN 20, tablet
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Forme
tablet
Contient
TWEEN 20
pH
7.4 ( in solution)
Solubilité
water: 2 tablet/liter
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.075
λ: 280 nm Amax: ≤0.050
Application
Conditionnement
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable