XX6700101
Té fileté pour tuyau, 1/4" NPTF
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel (Series 300)
Niveau de qualité
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Raccords
1/4 in. (6 mm) male NPT inlet/outlet connection
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Millipore propose un large choix de raccords, d'adaptateurs, de vannes, de manomètres et de tuyaux utilisables avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exceptions indiquées, le matériau constitutif est l'acier inoxydable de la série 300.
Les raccords Tri-Clamp (TC) sont qualifiés comme suit par convention : 1 1/2", 2", etc. Les raccords TC 1 1/2" s'adaptent sur des tubes de 1" ou 1 1/2" de diamètre extérieur. Les raccords TC 2" s'adaptent uniquement sur des tubes de 2" de diamètre extérieur.
Les raccords Tri-Clamp (TC) sont qualifiés comme suit par convention : 1 1/2", 2", etc. Les raccords TC 1 1/2" s'adaptent sur des tubes de 1" ou 1 1/2" de diamètre extérieur. Les raccords TC 2" s'adaptent uniquement sur des tubes de 2" de diamètre extérieur.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13