XX42P0080
Support en acier inoxydable Pellicon®
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
Produits recommandés
Matériaux
316L stainless steel
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Hauteur
25.4 cm (10 in.)
Longueur
28 cm (11 in.)
Largeur
19 cm (7.5 in.)
Poids
24 kg (52 lb)
Description générale
Support en acier inoxydable Pellicon®
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany