XX42PFK01
Kit de raccords pour Support Pellicon® Mini en polypropylène
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
Produits recommandés
Description générale
Le kit de raccords en polypropylène pour Support Pellicon® Mini est un accessoire conçu pour le support de minicassettes Pellicon®. Sa conception simple facilite et optimise le développement de procédés ainsi que la fabrication de produits pharmaceutiques à petite échelle.
Le Support Pellicon® Mini permet d'utiliser une à trois minicassette(s) Pellicon® 2 en parallèle ou des cassettes Pellicon® 3. Ce support sanitaire est serré à l'aide d'une petite clé dynamométrique afin de comprimer les cassettes entre une plaque de manifold, laquelle permet aux fluides de circuler à l'intérieur et à l'extérieur des cassettes, et une plaque d'extrémité qui assure l'étanchéité entre les cassettes.
Le support Mini est conçu pour le développement de procédés et la fabrication de petits volumes de produits pharmaceutiques.
Le Support Pellicon® Mini permet d'utiliser une à trois minicassette(s) Pellicon® 2 en parallèle ou des cassettes Pellicon® 3. Ce support sanitaire est serré à l'aide d'une petite clé dynamométrique afin de comprimer les cassettes entre une plaque de manifold, laquelle permet aux fluides de circuler à l'intérieur et à l'extérieur des cassettes, et une plaque d'extrémité qui assure l'étanchéité entre les cassettes.
Le support Mini est conçu pour le développement de procédés et la fabrication de petits volumes de produits pharmaceutiques.
Caractéristiques et avantages
Le support Mini et le kit de raccords pour Support Pellicon® Mini en polypropylène sont conçus pour le développement de procédés et la fabrication de petits volumes de produits pharmaceutiques.
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany