Merck
PLTK07610
Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 76 mm
Synonyme(s) :
Filtre membrane en cellulose régénérée, seuil de coupure nominal de 30 kDa
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
30 kDa NMWCO
Material:
regenerated cellulose membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
76 mm
Sterility:
non-sterile
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Disques d′ultrafiltration, NMW de 30 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 76 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Segment
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
Diafiltration: suitable, protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
76 mm
filter diam.
76 mm
filtration area
41.8 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Code du filtre : PLTK
Configuration du dispositif : disques d'ultrafiltration
Montez votre cellule à agitation Amicon avec la membrane de votre choix. Les membranes disques d'ultrafiltration sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel et en polyéthersulfone (PES) Biomax. Elles sont déclinées en différents diamètres et tailles de pores.
Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou le dessalage des solutions diluées. Leur microstructure hydrophile serrée assure une rétention maximale ainsi qu'une adsorption minimale des protéines, de l'ADN ou d'autres macromolécules.
Les membranes en PES Biomax sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de plus grands volumes d'échantillons plus concentrés (sérum, plasma, milieux de culture tissulaire conditionnés…).
Les disques de microfiltration en PVDF Durapore sont déclinés en trois tailles de pores (0,1 µm, 0,22 µm et 0,45 µm) et deux diamètres (63,5 mm et 75 mm).
Caractéristiques et avantages :
• Diamètres disponibles : 25 mm, 44,5 mm, 47 mm, 63,5 mm, 76 mm, 90 mm et 150 mm
• Membranes Ultracel, Durapore et Biomax déclinées en une multitude de tailles de pores pour répondre à vos besoins de séparation
• Compatibles avec les cellules à agitation Amicon
Applications :
Concentration, échange de tampon, dessalage
Type de membrane : Ultrafiltration
Application
Cellulose régénérée Ultracel, NMWL de 30 kDa, 76 mm de diamètre
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable