Principaux documents
SLGV0250S
Millipore
Unité de filtration Cathivex®-GV (stérile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, vented, male Luer-Lok® outlet, medical device
Synonyme(s) :
Filtre GV, filtre hydrophile, filtre pour seringue
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PVC housing
PVDF membrane
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
CE compliant
hydrophilic
vented
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Cathivex®
Paramètres
3 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
Volume mort
≤0.1 mL
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer-Lok® outlet
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration Cathivex®-GV (stérile) est un dispositif médical conçu pour être utilisé comme filtre en ligne afin de stériliser les solutions aqueuses administrées par voie intraveineuse dans des applications de soins directs aux patients et de préparations officinales.
Application
Élimine les particules, la contamination microbienne et les bulles d'air dans les applications où un évent et une membrane à faible adsorption protéique sont requis ou souhaités, en filtration stérilisante de vitamines, de médicaments et autres solutions cliniques pour perfusions intraveineuses
Caractéristiques et avantages
  • À usage unique
  • Stérile
  • Apyrogène et non toxique
  • Filtre membrane de 0,22 µm scellé dans un support en poly(chlorure de vinyle) (PVC) avec un raccord d'entrée Luer-Lok™ femelle et un raccord de sortie Luer-Lok™ mâle
  • Inclut un filtre hydrophobe de 0,03 µm dans le dôme pour évacuer l'air et éviter le blocage par des bulles d'air
  • Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et/ou professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
CATHIVEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany