SLMPL25SS
Unité de filtration Millex™-MP (stérile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, male Luer-Lok® outlet, medical device
Synonyme(s) :
filtre pour seringue en polyéthersulfone
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVC housing
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex™
Caractéristiques
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex™
Paramètres
≥175 mL/min flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
- Avantages cliniques : élimination des micro-organismes, des particules, des précipités et des poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane dans les solutions à usage clinique.
- Pharmacie hospitalière : filtration stérilisante et/ou clarification de petits volumes de produits pharmaceutiques contenant des protéines, d'agents d'imagerie diagnostique, de composés chimiothérapeutiques, de solutions aqueuses ou d'eau pendant la préparation des mélanges.
- Soins directs aux patients : stérilisation et/ou élimination des particules des péridurales et autres anesthésiants liquides, et des solutions d'irrigation utilisées lors d'interventions ophtalmiques, otiques et autres gestes chirurgicaux.
Caractéristiques et avantages
- À usage unique, apyrogène et non toxique
- Filtre membrane en polyéthersulfone (PES) modifié scellé dans un support en chlorure de polyvinyle (PVC)
- Sortie Luer-Lok® mâle
- Compatible avec la plupart des solutions aqueuses
- Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA