A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.22 μm pore size
Diam.:
33 mm
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Material:
modified acrylic housing, polyethersulfone membrane
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
material
modified acrylic housing, polyethersulfone membrane
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Millex™
feature
holdup volume≤ 0.1 mL, hydrophilic, medical device
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi), 45 °C max. temp.
diam.
33 mm
filtration area
4.52 cm2
inlet to outlet H
26 mm
volume
200 mL
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
L'unité de filtration Millex™-GP (stérile) est un dispositifmédical conçu pour être utilisé comme filtre pour seringue afin de stériliseret/ou de clarifier des solutions de faible volume dans des applications de soins directs aux patientset de préparations officinales.
Application
- Avantages cliniques : élimination des micro-organismes, des particules, des précipités et des poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane dans les solutions à usage clinique.
- Pharmacie hospitalière : filtration stérilisante et/ou clarification de petits volumes de produits pharmaceutiques contenant des protéines, d'agents d'imagerie diagnostique, de produits chimiothérapeutiques, de solutions aqueuses ou d'eau pendant la préparation des mélanges.
- Soins directs aux patients : stérilisation et/ou élimination des particules des péridurales et autres anesthésiants liquides, et des solutions d'irrigation utilisées lors d'interventions ophtalmiques, otiques et autres gestes chirurgicaux.
Features and Benefits
- Soutien bidirectionnel de la membrane du filtre
- Élimine les micro-organismes, les particules, les précipités et les poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane
- À usage unique, apyrogène et non toxique
- Filtre membrane en polyéthersulfone scellé dans un support en copolymère acrylique modifié (MMA)
- Compatible avec la plupart des solutions aqueuses
- Porte le marquage CE
Other Notes
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et professionnel en laboratoire uniquement.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unité de filtration Millex™-GP (stérile)