Principaux documents
PCC030C05
Millipore
Capsule Pellicon® avec membrane Ultracel®
pore size 30 kDa, C Screen, filtration area 0.5 m2
Synonyme(s) :
Capsule Pellicon® avec membrane Ultracel®
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
Matériaux
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Gamme de produits
Pellicon®
Conditions de stockage
room temperature (15-30°C)
Paramètres
4-8 L/min-m2 flow rate (feed)
50 psi max. transmembrane pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (forward)
80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 4-30 °C
Technique(s)
ultrafiltration: suitable
Longueur
35.3 cm (13.9 in.)
Diamètre
5.7 cm (2.3 in.)
Surface de filtration
0.5 m2
Taille de l'écran
, Type C screen (coarse screen)
Volume
107 mL , in feed channel
143 mL , in permeate channel
Impuretés
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
30 kDa
pH
2-13
Raccords
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (feed)
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (permeate)
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (retentate)
Description générale
La capsule Pellicon® est la première du genre ; il s'agit d'un vrai dispositif de TFF à usage unique, qui est livré prêt à traiter les produits en quelques minutes. Elle se suffit à elle-même, se présente sous une forme sans support facile à utiliser et est fournie stérilisée par irradiation.
Application
Concentration, diafiltration, échange de tampon, purification des protéines
Caractéristiques et avantages
Conception sans support et prête à l'emploi du type "plug and play" - facile à installer, et sans danger lors du retrait
Produit stérilisé par rayonnement gamma et sans conservateur - prêt à traiter les produits en quelques minutes
Vraie capsule à usage unique et qui se suffit à elle-même - enchaînement rapide, sûr et flexible des lots
Membrane Ultracel® et séparateur de type C à l'efficacité reconnue - recouvrement élevé, transfert de masse supérieur, et résistance aux solvants
Filtration tangentielle (TFF) Pellicon® aux performances éprouvées - transposabilité linéaire réelle au sein des familles de produits de TFF Pellicon®
Conditionnement
Un sachet en mousse est inséré sur les bouchons obturant les deux extrémités de la capsule qui est conditionnée sous double emballage et scellée sous vide. La capsule sous double emballage est ensuite placée sur un plateau et conditionnée individuellement dans une boîte.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Le programme Emprove® complète notre gamme de produits en :
Proposant une documentation complète pour répondre à vos besoins en matière de qualification, d'évaluation des risques et d'optimisation des procédés.
Réunissant les informations relatives aux tests spécifiquement réalisés sur les produits, les données de qualité et les informations règlementaires, pour simplifier votre mise en conformité avec les exigences réglementaires.
Vous fournissant un accès particulièrement pratique aux informations relatives aux produits 24 heures/24 et 7 jours/7.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.
Afficher tout
Contenu apparenté
Learn more on mAb downstream processing, more specifically concentration and diafiltration, and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically concentration and diafiltration, and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically concentration and diafiltration, and the relevant associated products.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically concentration and diafiltration, and the relevant associated products.