Merck
PCC030C01
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
pore size 30 kDa, C Screen, filtration area 0.1 m²
Synonyme(s) :
Capsule Pellicon® avec membrane Ultracel®
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104903
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Capsule Pellicon® avec membrane Ultracel®, Feed: 3/4" Sanitary Flange Retentate: 3/4" Sanitary Flange Permeate: 3/4" Sanitary Flange
Quality Segment
material
EPDM rubber seal, PPO/PS blend (core), PPO/PS blend housing, TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, epoxy adhesive, polyester screen, polypropylene screen, polyurethane adhesive
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Pellicon®
storage condition
room temperature (15-30°C)
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate (feed), 50 psi max. transmembrane pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (forward), 80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 4-30 °C
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
L
35.3 cm (13.9 in.)
diam.
3.8 cm (1.5 in.)
filtration area
0.1 m2
screen size
, Type C screen (coarse screen)
volume
26 mL , in feed channel, 62 mL , in permeate channel
impurities
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa
pH
2-13
fitting
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (feed), 3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (permeate), 3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (retentate)
General description
La capsule Pellicon® est la première du genre ; il s'agit d'un vrai dispositif de TFF à usage unique, qui est livré prêt à traiter les produits en quelques minutes. Elle se suffit à elle-même, se présente sous une forme sans support facile à utiliser et est fournie stérilisée par irradiation.
Application
Concentration, diafiltration, échange de tampon, purification des protéines
Features and Benefits
Conception sans support et prête à l'emploi du type "plug and play" - facile à installer, et sans danger lors du retrait
Produit stérilisé par rayonnement gamma et sans conservateur - prêt à traiter les produits en quelques minutes
Vraie capsule à usage unique et qui se suffit à elle-même - enchaînement rapide, sûr et flexible des lots
Membrane Ultracel® et crible de type C à l'efficacité reconnue - recouvrement élevé, transfert de masse supérieur, et résistance aux solvants
Filtration tangentielle (TFF) Pellicon® aux performances éprouvées - transposabilité linéaire réelle au sein des familles de produits de TFF Pellicon®
Packaging
Un sachet en mousse est inséré sur les bouchons obturant les deux extrémités de la capsule qui est conditionnée sous double emballage et scellée sous vide. La capsule sous double emballage est ensuite placée sur un plateau et conditionnée individuellement dans une boîte.
Other Notes
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices).
Le programme Emprove® complète notre gamme de produits en :
Proposant une documentation complète pour répondre à vos besoins en matière de qualification, d'évaluation des risques et d'optimisation des procédés.
Réunissant les informations relatives aux tests spécifiquement réalisés sur les produits, les données de qualité et les informations règlementaires, pour simplifier votre mise en conformité avec les exigences réglementaires.
Vous fournissant un accès particulièrement pratique aux informations relatives aux produits 24 heures/24 et 7 jours/7.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple :
T1503
Numéro du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des problèmes ? N'hésitez pas à contacter Service technique pour obtenir une assistance