Principaux documents
P3B030A10
Millipore
Cassette Pellicon® 3 avec membrane Biomax®
30kDa, A Screen, 1.14 m2
Synonyme(s) :
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 30 kDa Membrane, A screen, 1.14 m2
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031623
Matériaux
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Niveau de qualité
Caractéristiques
holdup volume 134 mL (in feed channel)
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Technique(s)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Hauteur
3.91 cm (1.54 in.)
Longueur
20.6 cm (8.1 in.)
Largeur
17.8 cm (7 in.)
Surface de la membrane
1.14 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax® (Membrane)
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
pH
1-14
Description générale
Les dispositifs de filtration Pellicon® 3 sont des cassettes haute performance sophistiquées, idéales pour les anticorps thérapeutiques de titre élevé d'aujourd'hui, ainsi que pour les procédés de filtration plus exigeants qui nécessitent des pressions de fonctionnement, des températures et des régimes de nettoyage caustique plus importants.
La cassette Pellicon® 3 avec membrane Biomax® est parfaite pour la filtration des anticorps monoclonaux et des solutions contenant de l'albumine, des hormones, des vaccins et des facteurs de croissance.
Ce dispositif d'ultrafiltration Pellicon® 3 (réf. P3B030A10) présente un seuil de coupure nominal (NMWCO) de 30 kDa, une membrane BioMax® 30 et des dimensions de 3,91 cm (H) × 17,8 cm (l) × 20,6 cm (L).
Caractéristiques et avantages
  • Robuste et fiable – parfaitement adapté aux procédés de filtration plus exigeants d'aujourd'hui
  • Haute performance – produit des niveaux excellents de résolution, de rendement et de résistance à la contre-pression
  • Récupération optimale du produit grâce à une technologie membranaire qui a fait ses preuves
  • Technologie à matrice dense – les membranes à la pointe de la technologie résolvent pratiquement tous les problèmes de séparation
  • Adhérence supérieure sans défaut – Ultracel® utilise des membranes composites coulées sur un substrat microporeux
  • Fabrication automatisée – offre des performances, une cohérence et une fiabilité inégalables
  • Entretien et installation faciles – simple à installer et à entretenir
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable