MAB5326
Anticorps anti-nestine, clone 10C2
clone 10C2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anticorps anti-nestine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
10C2, monoclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
rat, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
La lignée WI-38 (n°ATCC CCL75) peut servir de témoin positif. La lignée U251 est aussi positive.
Immunocytochimie : Dilution au 1/200e de cellules fixées avec 4 % de paraformaldéhyde et perméabilisées avec 0,02 % de Triton.
Immunohistochimie : utiliser préférentiellement le paraformaldéhyde comme fixateur. Dilution au 1/200e sur des coupes de tissus fixés au formol et inclus en paraffine. Utiliser 0,02 % de Triton sur les blocs uniquement. Tampon de dilution : 0,1 % de BSA. Incubations : 1-2 heures à température ambiante. Il est suggéré d'utiliser du cerveau fœtal humain comme témoin positif. (CA Messam et al, Develop. Brain Res, 134:87-92, 2002; Gu, et al., Brain Res. 943:174-180, 2002). Marquage filamenteux dans le cytoplasme des cellules.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Recherche sur les cellules souches
Cellules souches neurales
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Pendant le transport, de petits volumes de produit peuvent parfois être piégés dans le sceau du flacon de produit. Pour les produits dont le volume est inférieur ou égal à 200 μl, il est recommandé de tapoter doucement le flacon sur une surface dure, ou de le centrifuger brièvement dans une centrifugeuse de paillasse, afin de déloger tout liquide contenu dans le bouchon du flacon.
Remarque sur l'analyse
Témoin positif : Lignées cellulaires WI-38 (n°ATCC CCL75) ou U251
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Articles
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Protocoles
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.