Principaux documents
MAB377X
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NeuN, clone A60, conjugué Alexa Fluor 488
clone A60, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Neuron-Specific Nuclear Protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A60, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
L'anticorps anti-NeuN, clone A60 reconnaît spécifiquement la protéine NeuN (NEUronal Nuclei, noyau neuronal) spécifique des neurones et liée à l'ADN. Cette protéine est présente dans la majorité des types de cellules neuronales du SNC et du SNP chez tous les vertébrés testés jusqu'ici. La distribution de la protéine NeuN est apparemment limitée aux noyaux, aux péricaryons et à certains processus proximaux des neurones dans le cerveau fœtal et adulte, même si certains neurones ne sont pas reconnus par l'anticorps anti-NeuN indépendamment de l'âge, par exemple les cellules rétiniennes INL, les cellules de Cajal-Retzius, les cellules de Purkinje, les neurones du noyau olivaire inférieur et du noyau dentelé et les cellules ganglionnaires sympathiques (Mullen et coll., 1992 ; Wolf et coll., 1996). L'antigène NeuN détectable par immunohistochimie apparaît d'abord aux stades développementaux qui correspondent au retrait du neurone du cycle cellulaire ou au début de la différenciation terminale du neurone (Mullen et col., 1992). L'immunoréactivité apparaît approximativement au stade E9.5 dans le tube neural de souris et s'étend à l'ensemble du système nerveux en développement avant le stade E12.5. Une coloration nucléaire intense suggère une fonction de protéine régulatrice du noyau ; toutefois, il n'existe pas encore de données indiquant si la protéine NeuN a une fonction dans le cytoplasme distal ou si elle est simplement synthétisée à ce site avant d'être renvoyée vers le noyau. Aucune différence n'a été observée par immunoblotting entre la protéine isolée de noyaux purifiés et celle provenant d'un extrait de cerveau total (Mullen et coll., 1992).
Spécificité
Protéine nucléaire spécifique des neurones de vertébrés appelée NeuN (pour "Neuronal Nuclei" – noyaux neuronaux). Le MAB377X réagit avec la plupart des types de cellules neuronales dans tout le système nerveux de la souris, y compris le cervelet, le cortex cérébral, l'hippocampe, le thalamus, la moelle épinière et les neurones du système nerveux périphérique, notamment les ganglions rachidiens, de la chaîne sympathique et entériques. La coloration immunohistochimique intervient principalement dans le noyau des neurones, et le cytoplasme présente une coloration moins intense. Les quelques types de cellules neuronales qui ne présentent pas de réactivité pour l'anticorps MAB377X incluent les cellules de Purkinje, les cellules mitrales et les cellules photoréceptrices.
Au cours du développement, l'immunoréactivité s'observe initialement peu de temps après que les neurones deviennent post-mitotiques (aucune coloration n'a été détectée dans les zones proliférantes).
Cet anticorps est un excellent marqueur des neurones et cultures primaires et des cellules P19 stimulées par l'acide rétinoïque. Il est également utile pour identifier les neurones dans les greffes.
Immunogène
Noyaux cellulaires de cerveau de souris purifiés.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie : dilution au 1/100e sur les tissus cérébraux de rat (fixés au paraformaldéhyde) et de souris (fixés au paraformaldéhyde, antigènes démasqués).
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-NeuN, clone A60, conjugué au fluorochrome Alexa Fluor 488 est un anticorps dirigé contre la protéine NeuN pour les analyses en IH.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Forme physique
Immunoglobuline purifiée conjuguée à l'Alexa Fluor 488. En solution dans un tampon phosphate contenant 15 mg/ml de BSA comme agent stabilisateur et 0,1 % d'azide de sodium.
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 6 mois à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu cérébral, la plupart des types de cellules neuronales dans le système nerveux de l'adulte.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Alexa Fluor est une marque déposée de Molecular Probes, Inc.
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jing Chen-Roetling et al.
Neuropharmacology, 56(5), 922-928 (2009-04-18)
Hemoglobin breakdown produces an iron-dependent neuronal injury after experimental CNS hemorrhage that may be attenuated by heme oxygenase (HO) inhibitors. The HO enzymes are phosphoproteins that are activated by phosphorylation in vitro. While testing the effect of kinase inhibitors in
Gongliang Zhang et al.
Neuropharmacology, 102, 295-303 (2015-12-15)
Visceral hypersensitivity is a common characteristic in patients suffering from irritable bowel syndrome (IBS) and other disorders with visceral pain. Although the pathogenesis of visceral hypersensitivity remains speculative due to the absence of pathological changes, the long-lasting sensitization in neuronal
Non-Gaussian diffusion imaging for enhanced contrast of brain tissue affected by ischemic stroke.
Grinberg, F; Farrher, E; Ciobanu, L; Geffroy, F; Le Bihan, D; Shah, NJ
Testing null
The laminar development of direction selectivity in ferret visual cortex.
Clemens, JM; Ritter, NJ; Roy, A; Miller, JM; Van Hooser, SD
The Journal of Neuroscience null
Galina Dvoriantchikova et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(6), 2823-2830 (2012-04-03)
To study the role of neuronal nicotinamide adenine dinucleotide phosphate [NAD(P)H] oxidase-dependent reactive oxygen species (ROS) production in retinal ganglion cell (RGC) death after ischemia. Ischemic injury was induced by unilateral elevation of intraocular pressure via direct corneal cannulation. For