A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
138
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
chicken
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgY
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
General description
NeuN (homologue 3 de la protéine de liaison à l'ARN fox-1 ; homologue C de Fox-1) est une protéine de liaison à l'ARN rencontrée exclusivement dans le noyau des cellules neuronales. C'est un membre de la famille Fox-1 conservée au cours de l'évolution et qui est principalement impliqué dans l'épissage de l'ARN.
Poids réel : ~45 kDa. Des bandes non caractérisées apparaissent aux environs de 40 et 50 kDa dans certains lysats.
Immunogen
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à l'extrémité N-terminale de la protéine NeuN de souris.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine NeuN dans du tissu de cortex E18 de rat.
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter NeuN dans des tissus de cerveau, d'hippocampe et de cortex frontal de souris.
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter NeuN dans des tissus de cerveau, d'hippocampe et de cortex frontal de souris.
Cet anticorps anti-NeuN a été validé pour une utilisation en IHC(P), WB et ICC pour la détection de NeuN.
Domaine de recherche
Neurosciences
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Neurosciences du développement
Biochem/physiol Actions
Autres homologies : Homme (94 % d'homologie de séquence).
Cet anticorps reconnaît l'extrémité N-terminale de NeuN.
Physical form
Anticorps polyclonal de poulet purifié, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Preparation Note
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Contrôle
Lysat de tissu E16 de cerveau de souris
Lysat de tissu E16 de cerveau de souris
Produit évalué par western blotting sur des lysats de tissu E16 de cerveau de souris.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter NeuN dans 10 µg de lysat de tissu E16 de cerveau de souris.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter NeuN dans 10 µg de lysat de tissu E16 de cerveau de souris.
Other Notes
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-NeuN
— ou —
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable