Nom du produit
Anticorps monoclonal anti-protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) antibody produced in mouse, clone G-A-5, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
G-A-5, monoclonal
species reactivity
rat, human, pig
technique(s)
immunoblotting: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: 1:400 using rat brain sections (alcohol-fixed), indirect immunofluorescence: suitable, microarray: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
rat ... Gfap(24387)
General description
L'isotype est déterminé à l'aide du Kit ImmunoTypeTM (réf. ISO-1) et par immunodiffusion double à l'aide des Réactifs d'isotypage d'anticorps monoclonaux de souris (réf. ISO-2).
Les filaments intermédiaires (IF), d'un diamètre caractéristique de 10 nm, constituent une classe distincte de filaments cytosquelettiques hétérogènes sur le plan moléculaire définis par des critères ultrastructuraux, immunologiques et biochimiques. Les filaments intermédiaires diffèrent grandement des autres éléments cytosquelettiques des cellules, à savoir les microtubules et les microfilaments, et sont présents dans la plupart des cellules eucaryotes. La GFAP, d'un poids moléculaire de 50 kDa, est la protéine d'IF spécifique aux astrocytes.
Immunogen
Application
Cet anticorps a servi d'anticorps primaire en analyse immunocytochimique :
- De cultures de cellules endothéliales microvasculaires cérébrales primaires afin d'étudier l'effet de la microglie sur la barrière hémato-encéphalique et ses principaux constituants.
- Pour évaluer les effets sur la cicatrisation des plaies de la métalloprotéinase matricielle 2, qui favorise la récupération après une lésion de la moelle épinière.
- Pour étudier la régulation négative de la prolifération des cellules progénitrices neurales embryonnaires par le récepteur TLR3 (Toll-like 3).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps monoclonal anti-protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) antibody produced in mouse
— ou —
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c