Documents
MAB1567
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-glycoprotéine associée à la myéline, clone 513
clone 513, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
MAG
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
513, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, frog, bovine, chicken, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAG(4099)
Description générale
La glycoprotéine associée à la myéline (MAG), un membre de la superfamille des immunoglobulines, est une glycoprotéine membranaire de 100 kDa, qui pourrait être impliquée dans le processus de myélinisation. La régénération axonale dans le système nerveux central (SNC) adulte est limitée par deux protéines dans la myéline, Nogo et MAG. Il a été montré que MAG participe à l'inhibition de la régénération nerveuse dans le SNC.
Spécificité
Détecte la glycoprotéine associée à la myéline (MAG) en immunohistochimie sur coupes congelées, en immunocytochimie et en western blotting (en conditions non réductrices). MAB1567 est utile pour les études sur la myélinogénèse et la sclérose en plaques.
Immunogène
Glycoprotéine portant l'épitope L2, extraite à partir de cerveau de poulet âgé de 1 à 2 jours.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez la glycoprotéine associée à la myéline avec cet anticorps anti-glycoprotéine associée à la myéline, clone 513, dont l'utilisation a été validée en IC, IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Neurochimie et neurotrophines
Western blotting :
Une concentration de 20 µg/mL d'un précédent lot a été utilisée en western blotting, en conditions non réductrices uniquement (Ellezam, 2003).
Immunocytochimie :
Une concentration de 5 à 10 µg/mL d'un précédent lot a été utilisée. Une fixation au méthanol est nécessaire.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur l'hippocampe de rat.
Immunohistochimie (paraffine) :
Image représentative d'un lot précédent.
Localisation de MAG dans l'hippocampe de rat à l'aide de l'anticorps de souris anti-glycoprotéine associée à la myéline (MAG) (Réf. MAB1567). Photo : avec l'aimable autorisation du Dr. Robert Sloviter, Université de l'Arizona.
Description de la cible
100 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale purifiée de souris dans un tampon contenant 10 mM de phosphate de potassium, 50 mM de NaCl, pH 7,5. Sans conservateurs.
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu d'hippocampe de rat, lysat de cerveau de rat, cellules PC12.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Gijsbert P van Nierop et al.
European journal of immunology, 46(2), 347-353 (2015-10-29)
MS pathology is potentially orchestrated by autoreactive T cells, but the antigens recognized remain unknown. A novel APC/T-cell platform was developed to determine intrathecal CD4(+) and CD8(+) T-cell responses to candidate MS-associated autoantigens (cMSAg) in clinically isolated syndrome (CIS, n
Kristi Clark et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(29), 11788-11799 (2013-07-19)
Pelizaeus-Merzbacher disease (PMD) is a hypomyelinating leukodystrophy caused by mutations of the proteolipid protein 1 gene (PLP1), which is located on the X chromosome and encodes the most abundant protein of myelin in the central nervous sytem. Approximately 60% of
Lan Huong Nguyen et al.
Scientific reports, 7, 42212-42212 (2017-02-09)
Spinal cord injuries (SCI) often lead to persistent neurological dysfunction due to failure in axon regeneration. Unfortunately, currently established treatments, such as direct drug administration, do not effectively treat SCI due to rapid drug clearance from our bodies. Here, we
Crystal A Ruff et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(29), 11899-11915 (2013-07-19)
Stem cell repair shows substantial translational potential for neurological injury, but the mechanisms of action remain unclear. This study aimed to investigate whether transplanted stem cells could induce comprehensive functional remyelination. Subventricular zone (SVZ)-derived adult neural precursor cells (aNPCs) were
S Hossein Fatemi et al.
Schizophrenia research, 112(1-3), 46-53 (2009-06-03)
Prenatal viral infection has been associated with the development of schizophrenia and autism. Our laboratory has previously shown that viral infection causes deleterious effects on brain structure and function in mouse offspring following late first trimester (E9) and late second