Nom du produit
Anticorps anti-protéine basique de la myéline (MBP), Chemicon®, from chicken
biological source
chicken
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
Immunogen
Application
Neurosciences
Immunocytochimie : Dilution 1/50 à 1/100 sur des cellules fixées au paraformaldéhyde 2 %.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Marqueurs neuronaux et gliaux
Neurochimie et neurotrophines
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorps anti-protéine basique de la myéline (MBP)
— ou —
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| AB9348 | 04053252508929 |