Documents
8.18580
Sigma-Aldrich
Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH2P(C6H5)3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
223-664-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
1440 mg/kg LD50, oral (Rat)
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
pH
2.2 (20 °C, 1100 g/L in H2O)
Pf
202 °C
Température de transition
flash point >250 °C
Solubilité
soluble >1100 g/L (decomposition)
Masse volumique apparente
450‑500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
482.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 250 °C