Principaux documents
8.05650
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylpyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
2,6-Dimethylpyridine, 2,6-Lutidine
About This Item
Formule linéaire :
2,6-(CH3)2C5H3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-587-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
5.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Puissance
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
144 °C/1013 hPa
Pf
-6 °C
Température de transition
flash point 33 °C
Densité
0.923 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.924
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F
Point d'éclair (°C)
33 °C