Principaux documents
270970
Sigma-Aldrich
Pyridine
anhydrous, 99.8%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.10
Beilstein:
103233
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.72 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Essai
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Limite d'explosivité
12.4 %
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
pH
~8.81 (20 °C)
pb
115 °C (lit.)
Pf
−42 °C (lit.)
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La pyridine est un composé N-héterocyclique basique. Elle se comporte comme un ligand donneur d′azote et forme de nombreux complexes du type métal-pyridine. Ses complexes, de géométries tétraédrique et octaédrique, peuvent être distingués par étude spectrale dans l′infrarouge.
Application
La pyridine peut servir de base pour la conversion :
  • D′alkyltrichlorosilanes en triméthoxyalkylsilanes, servant de précurseurs dans la préparation d′alkylsilicates
  • De la 1-indanone en oxime de 1-indanone, pouvant subir une extension de cycle réductrice pour former de la tétrahydroquinoléine
Elle peut également être utilisée pour catalyser la réaction de borylation des haloarènes pour donner des arylboronates sans avoir besoin de catalyseurs à base de métaux de transition.
La pyridine (py) peut être utilisée dans la préparation de nanoparticules d′oxyde de vanadium et dans la préparation de benzènedicarboxylates de fer, Fe(OH)(BDC)(py)0,85 (BDC = 1,4-benzènedicarboxylate, py = pyridine). Elle peut être employée comme catalyseur dans la réaction de condensation de Knoevenagel.
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Preparation of Diisopropylammonium Bis(catecholato)cyclohexylsilicate
Kingson L, et al
Organic Syntheses, 94, 16-16 (2017)
Pyridine-catalyzed radical borylation of aryl halides
Zhang L & Jiao L
Journal of the American Chemical Society, 139(2), 607-610 (2017)
DIBALH-Mediated Reductive Ring-Expansion Reaction of Cyclic Ketoxime
Taku I, et al
Organic Syntheses, 93, 1-1 (2016)
Tooran Khazraie et al.
Biotechnology for biofuels, 10, 47-47 (2017-03-03)
Hot water hydrolysis process is commercially applied for treating wood chips prior to pulping or wood pellet production, while it produces hydrolysis liquor as a by-product. Since the hydrolysis liquor is dilute, the production of value-added materials from it would
Maryam Shamloo et al.
Scientific reports, 7(1), 9133-9133 (2017-08-24)
Predictions of global increased temperature are for 1.8-4 °C by 2100. Increased temperature as an abiotic stress may exert a considerable influence on the levels of secondary metabolites in plants. These secondary metabolites may possibly exert biological activities beneficial in prevention