Key Documents
MISP00002
Millipore
Support fritté en acier inoxydable Microfil®
Microfil® accessories for filter holders - sample preparation
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Microfil®
Entrée
sample type beverage(s)
sample type food(s)
Application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le fritté en acier inoxydable est un accessoire supplémentaire du système de filtration Microfil®. Le système de filtration Microfil® est une solution simple et fiable pour les analyses microbiologiques de routine. Le système de verrouillage des entonnoirs Microfil® sur les supports de la rampe de filtration (sans joint, ni pince d'assemblage) assure une parfaite étanchéité. Les frittés sont conçus pour un débit maximal.
Application
Le fritté en acier inoxydable est un accessoire supplémentaire du système de filtration Microfil® utilisé pour l'analyse microbiologique classique de la bière et de l'eau en bouteille, l'analyse des produits pharmaceutiques, les analyses environnementales, les tests de biocharge et le contrôle de la qualité de l'eau.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany