Key Documents
8.02189
Sigma-Aldrich
tert-Butyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
tert-Butyl acetate, Acetic acid tert-butyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
208-760-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
41 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
4100 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.5 % (v/v)
Point d'ébullition
95-97 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 1 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
Clé InChI
WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup