Merck
242594
sec-Butyl acetate
99%
Synonyme(s) :
(±)-2-Butyl acetate, (±)-sec-Butyl acetate, 1-Methylpropyl acetate, 2-Acetoxybutane, 2-Butyl acetate, Acetic acid sec-butyl ester, Ultrasolve M 1200, sec-Butyl alcohol acetate (6CI), sec-Butyl ethanoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3CO2CH(CH3)C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-300-1
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor density
4 (vs air)
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
7.5 %
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), water: slightly soluble(lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
DCKVNWZUADLDEH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F
flash_point_c
16 °C
ppe