5.08225
(Z)-4-Hydroxytamoxifen
≥99% (HPLC), liquid, estrogen receptor modulator, Calbiochem
Synonyme(s) :
InSolution Tamoxifen, 4-Hydroxy-, ( Z)-, ( Z)-4-(1-(4-(Dimethylaminoethoxy)phenyl)-2-phenyl-1-butenyl)phenol, ( Z)-4-(1-(4-(2-(Dimethylamino)ethoxy)phenyl)-2-phenylbut-1-enyl)phenol, (Z)-4-Hydroxytamoxifen, (Z)-4-OH-TAM, trans-4-Hydroxytamoxifen
About This Item
Produits recommandés
product name
(Z)-4-Hydroxytamoxifen, InSolution, ≥99%
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Clé InChI
DODQJNMQWMSYGS-QPLCGJKRSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Estrogen receptor
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Ye, Q. and Bodell, W.J. 1996. Carcinogenesis17, 1747.
Laser, R., et al. 1985. Eur. J. Cancer Clin. Oncol.21, 985.
Jordan, V.C., et al. 1978. J. Toxicol. Environ. Health4, 364.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C