5.06291
Lactimidomycin
≥98% (HPLC), powder, ribosome inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Lactimidomycin, LTM
About This Item
Produits recommandés
product name
Lactimidomycin,
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
37.8 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C26H35NO6/c1-17-10-8-6-4-5-7-9-11-25(32)33-26(17)19(3)12-18(2)22(29)16-21(28)13-20-14-23(30)27-24(31)15-20/h4,6,8-12,17-18,20-21,26,28H,5,7,13-16H2,1-3H3,(H,27,30,31)/b6-4-,10-8-,11-9-,19-12-
Clé InChI
OYOKHBHOTQDIPM-YVQSYIHDSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Ribosome
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Micoine, K., et al. 2010. J. Am. Chem. Soc.132, 14064.
Ju, J., et al. 2009. J. Am. Chem. Soc.131, 1370.
Sugawara, K., et al. 1992. J. Antibiot.45, 1433.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable