Principaux documents
444235-M
Millipore
MMP-13 Substrate, Fluorogenic
A quenched fluorescence substrate for MMP-13 (collagenase-3; kcat/Km = 1.09 x 10⁶ M⁻¹s⁻¹).
Synonyme(s) :
MMP-13 Substrate, Fluorogenic, Collagenase-3 Substrate, Fluorogenic
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C51H65N13O15
Poids moléculaire :
1100.14
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescence
λex ~325 nm
λem ~393 nm
Température de stockage
−20°C
Description générale
A quenched fluorescence substrate for MMP-13 (collagenase-3; kcat/Km = 1.09 x 106 M-1s-1; excitation maximum: ~325 nm; emission maximum: ~393 nm). Less efficient as a substrate for MMP-1 (fibroblast collagenase) or MMP-8 (neutrophil collagenase).
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
A quenched fluorescence substrate for MMP-13 (collagenase-3)
kcat/Km = 1.09 x 106 M⁻¹ sec⁻¹ for MMP-13 (collagenase-3)
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
MCA-Pro-Cha-Gly-Nva-His-Ala-Dpa-NH₂ [Cha = L-cyclohexylalanine; Dpa = 3-(2,4-dinitrophenyl)-L-2,3-diaminopropionyl; Nva = L-norvaline]
Forme physique
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Knauper, V., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1544.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable