407313-M
Anti-Integrin αIIb Mouse mAb (283.16B7)
liquid, clone 283.16B7, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-CD41
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
283.16B7, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA2B(3674)
Description générale
Immunogène
Application
Flow Cytometry (1:50-1:100)
Paraffin Sections (1:50-1:100)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Phillips, D.R., et al. 1991. Cell.65, 359.
Albelda, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Buck, C.A. and Horwitz, A.F. 1987. Ann. Rev. Cell Biol.3, 179.
Hynes, R.O. 1987. Cell.45, 549.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable