Documents
203783
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt
≥98% (HPLC), solid, β-glucuronidase substrate, Calbiochem®
Synonyme(s) :
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt, X-GlcA, X-Gluc, BCIG, BCI-β-D-glucuronide, BCI-glucuro, X-Glucuro, CHA-X-Gluc
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H26BrClN2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.79
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronic Acid, Cyclohexylammonium Salt, Substrate for β-glucuronidase that produces insoluble, intense indigo-blue chromophore (615 nm) after enzymatic hydrolysis.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
soluble (2% in DMF)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Substrate for β-glucuronidase that produces insoluble, intense indigo-blue chromophore (615 nm) after enzymatic hydrolysis. Useful for a variety of applications, including use in bacterial detection systems (e.g. E. coli).
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Jefferson, R.A., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 8447.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable