2031
D-(+)-Biotin
Synonyme(s) :
D-(+)-Biotin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (by assay)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Traces de cations
heavy metals: ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)
Clé InChI
YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable