1.15545
Knurled nuts for HPLC Columns
for Capillary connections 0.2 mm i.d. 0.5 mm e.d. with PVDF double cones
About This Item
Code UNSPSC :
41115716
Nomenclature NACRES :
SB.52
Produits recommandés
Nom du produit
Knurled nuts for capillary connections 0.2 mm i.d. 0.5 mm e.d. with PVDF double cones,
Technique(s)
HPLC: suitable
Niveau de qualité
Température de stockage
no temp limit
Description générale
The package contains 4 knurled nuts.
Remarque sur l'analyse
visual control: conforms