Principaux documents
XX7100004
Millipore
Tuyau, D.I. 3/16" × 140 cm, silicone
Synonyme(s) :
Tuyau en silicone, Tuyau flexible en silicone
About This Item
Code UNSPSC :
41105101
eCl@ss :
32012303
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
silicone tubing
Niveau de qualité
D.I.
4.8 mm (0.1875 in.)
Longueur
1.4 m (4.6 ft)
140 cm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les supports filtres analytiques en acier inoxydable sont conçus pour la filtration sous vide d'échantillons en vue d'analyser la contamination par des bactéries ou particules.
Caractéristiques et avantages :
•Disponible en trois diamètres avec quatre tailles d'entonnoir possibles pour accueillir des échantillons jusqu'à 250 ml
•Le support avec entonnoir de 250 ml est équipé d'un couvercle d'entonnoir, qui peut être muni d'un évent au moyen d'une unité de filtration proposée en accessoire
•Peut être autoclavé ou stérilisé à la flamme
Applications :
Analyse de la contamination par des bactéries ou particules
Supports filtres analytiques
XF2004710 – Support filtre 100 ml, 47 mm, acier inoxydable
XF2004725 – Support filtre 250 ml, 47 mm, acier inoxydable
XX1002540 – Support filtre 50 ml, 25 mm, acier inoxydable
Pièces de rechange pour XX1002540 :
XX1002503 – Pince d'assemblage, 25 mm, aluminium
XX1002535 – Joints plats revêtus de PTFE
XX1002542 – Ensemble base pour support filtre 25 mm
XX2004718 – Bouchon perforé n° 8, orifice de 9,5 mm, en silicone
XX5002501 – Grille support de 25 mm en acier inoxydable
Pièces de rechange pour les références XF2004710 et XF2004725 :
XF2004755 – Entonnoir en acier inoxydable, 100 ml
XF2004756 – Entonnoir en acier inoxydable, 250 ml
XF2004758 – Grille support en acier inoxydable
XX1004703 – Pince d'assemblage de 47 mm en aluminium
XX1004708 – Bouchon perforé n° 8 en silicone
Accessoires
SLFG02550 – Filtre Millex pour seringue avec membrane Fluoropore® en PTFE hydrophobe non stérile, 25 mm
XX1004705 – Fiole à vide, 1 l
XX1004744 – Fiole à vide, 4 l
XX7100004 – Tuyau en silicone, D.I. 4,5 mm (3/16") × 140 cm
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.