1.51236
Stainless steel HPLC capillaries
(flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115720
Nomenclature NACRES :
SB.52
Produits recommandés
Nom du produit
Stainless steel capillaries (flexible) i.d. 0.2 mm, e.d. 0.5 mm, length 1000 mm,
Technique(s)
HPLC: suitable
Niveau de qualité
Température de stockage
no temp limit
Description générale
The package contains: 3 Stainless steel capillaries (o.d. 0.5 mm, i.d. 0.20 mm) of 1000 mm length.
Remarque sur l'analyse
visual control: passes test