Principaux documents
1.05813
Supelco
Magnesium matrix modifier
for graphite furnace AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%)
Synonyme(s) :
Magnesium Enhancement Solution
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Technique(s)
AAS: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
general analytical
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Ag (Silver): ≤ 0.000002 g/l
As (Arsenic): ≤ 0.00001 g/l
Cd (Cadmium): ≤ 0.000001 g/l
Pb (Lead): ≤ 0.00001 g/l
Se (Selenium): ≤ 0.0001 g/l
Tl (Thallium): ≤ 0.00001 g/l
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1