Key Documents
1.04938
Supelco
Chlorure de potassium
99.999 Suprapur®
About This Item
Formule linéaire :
KCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-211-8
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Pureté
99.999%
Forme
solid
Puissance
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
1413 °C/1013 hPa
Pf
770 °C (lit.)
Solubilité
347 g/L
Densité
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Peut être utilisé pour la préparation de solutions salines tamponnées au phosphate, et pour l′extraction et la solubilisation de protéines.
Remarque sur l'analyse
Purity (metallic): ≥ 99.999 %
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Phosphate (PO₄): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 10 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.010 ppm
Ba (Barium): ≤ 1.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.005 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.01 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.005 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.4 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 5.0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.005 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.005 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.005 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.020 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable