Principaux documents
05-1312-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-histone H2B ubiquitinylée, clone 56
clone 56, from mouse
Synonyme(s) :
Histone H2B type 1-C/E/F/G/I, Histone H2B.1 A, Histone H2B.a, H2B/al, Histone H2B.g, H2B/g, Histone H2B.h, H2B/h, Histone H2B.k, H2B/k, Histone H2B.l, H2B/l)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
56, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
L'histone H2B type 1-C/E/F/G/I (UniProt : P62807 ; également connue sous le nom de histone H2B.1 A, histone H2B.a, H2B/a, histone H2B.g, H2B/g, Histone H2B.h, H2B/h, histone H2B.k, H2B/k, histone H2B.l, H2B/l) est codée par le gène HIST1H2BC (également connu sous le nom de H2BFL, HIST1H2BE H2BFH, HIST1H2BF, H2BFG, HIST1H2BG, H2BFA, HIST1H2BI, H2BFK ; n° "Gene ID" du gène : 3017, 8339, 8343, 8344, 8346, 8347) chez l'Homme. Les histones sont des protéines hautement conservées qui servent d'échafaudage structural pour l'organisation de l'ADN nucléaire en chromatine. Les modifications des histones régulent la transcription, la réparation, la recombinaison et la réplication de l'ADN. L'histone H2B est l'un des principaux éléments constituant le nucléosome, la plus petite sous-unité de la chromatine. Les paires de bases d'ADN sont enveloppées autour d'un octamère de protéines histones centrales, composé de deux histones de chaque type : H2A, H2B, H3 et H4. Les modifications les plus couramment étudiées sont l'acétylation, la phosphorylation, la méthylation et l'ubiquitinylation. Un certain nombre d'études ont mis en évidence le rôle de l'histone H2B ubiquitinylée dans l'extinction des gènes de l'hétérochromatine et dans le contrôle de l'expression des gènes. L'histone H2B est ubiquitinylée au niveau de la Lys120 par la protéine RAD6 E2 en conjonction avec RNF20/RNF40, et cette forme ubiquitinylée s'associe de préférence aux régions transcrites de gènes fortement exprimés.
Spécificité
Le clone 56 reconnaît l'histone H2B lorsqu'elle est ubiquitinylée sur le résidu Lys120. Il ne reconnaît pas H2B dans son état non modifié ni l'ubiquitine non conjuguée à H2B.
Immunogène
Peptide ramifié correspondant au site d'ubiquitinylation de l'histone H2B humaine.
Application
Analyse par western blot : Un lot représentatif a permis de détecter la forme ubiquitinylée de l'histone H2B dans des lysats de cellules HeLa, NIH3T3 et PC-12.
Analyse par western blot : Un lot représentatif a permis de détecter la forme ubiquitinylée de l'histone H2B sur des extraits de cellules U2OS entières, sur l'histone H2A purifiée, sur l'histone H2B purifiée et sur les protéines extraites en milieu acide à partir de cellules HEK293 (avec la permission du Dr Moshe Oren, Institut des sciences Weizmann).
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) : Un lot représentatif a permis de détecter la forme ubiquitinylée de l'histone H2B dans des extraits contenant uH2B (H2B ubiquitinylée) et H3K4me2 (histone 3 diméthylée au niveau de sa lysine 4) (avec la permission du Dr Moshe Oren, Institut des sciences Weizmann).
Catégorie de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-histone H2B ubiquitinylée, clone 56, n° cat. 05-1312-I, est un anticorps monoclonal de souris à haute spécificité, qui cible la forme ubiquitinylée de l'histone H2B, et a été testé en analyse par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) et en western blot.
Qualité
Évaluée par western blot sur des lysats de cellules PC-12.
Analyse par western blot : 0,25 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter la forme ubiquitinylée de l'histone H2B sur 10 µg de lysat de cellules PC-12.
Description de la cible
Env. 25 kDa (taille observée). Des bandes non caractérisées peuvent être observées dans certains lysats.
Forme physique
Anticorps IgG2a monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azide de sodium.
Format : Purifié
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Veuillez vous référer à la fiche technique spécifique du lot.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Smaragda Fanourgakis et al.
Computational and structural biotechnology journal, 21, 614-629 (2023-01-21)
The timing and location of writing and erasing of histone modifications determine gene expression programs and are tightly controlled processes. One such modification is the monoubiquitination of histone H2B (H2Bub), whose precise level during transcription elongation is dynamically regulated by
Zuntao Xu et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 110(6), 1670-1680 (2022-04-09)
Heading date is one of the most pivotal agronomic traits for rice (Oryza sativa) yield and adaptation. Little is known about the crosstalk between histone ubiquitination and histone methylation in rice heading date regulation. Here, we reported HISTONE MONOUBIQUITINATION 1
Jennifer J Chen et al.
Molecular and cellular biology, 40(15) (2020-05-06)
Rtf1 is a conserved RNA polymerase II (RNAPII) elongation factor that promotes cotranscriptional histone modification, RNAPII transcript elongation, and mRNA processing. Rtf1 function requires the phosphorylation of Spt5, an essential RNAPII processivity factor. Spt5 is phosphorylated within its C-terminal domain
Bei Bu et al.
The EMBO journal, 39(1), e101259-e101259 (2019-09-21)
Psychiatric diseases are often accompanied by circadian disruptions, but the molecular underpinnings remain largely unclear. To address this, we screened genes that have been previously reported to be associated with psychiatric diseases and found that TRRAP, a gene associated with