Principaux documents
870869P
Avanti
C15:0L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Pentadecanoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H44ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 x 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Cancer Research
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870869P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable