855776P
Avanti
19:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 855776P, powder
Synonyme(s) :
1-nonadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (855776P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855776P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 855776P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Application
Conditionnement