870337P
Avanti
C10:0 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Decanoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Produits recommandés
Essai
(TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x5 mg (870337P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H/t15-;/m1./s1
Clé InChI
KETNUEKCBCWXCU-XFULWGLBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable