870721P
Avanti
20:4 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870721P, powder
Synonyme(s) :
(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (with stopper and crimp cap (870721P-5mg))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870721P
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
coenzymes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C41H66N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-32(50)69-25-24-43-31(49)22-23-44-39(53)36(52)41(2,3)27-62-68(59,60)65-67(57,58)61-26-30-35(64-66(54,55)56)34(51)40(63-30)48-29-47-33-37(42)45-28-46-38(33)48;;;/h8-9,11-12,14-15,17-18,28-30,34-36,40,51-52H,4-7,10,13,16,19-27H2,1-3H3,(H,43,49)(H,44,53)(H,57,58)(H,59,60)(H2,42,45,46)(H2,54,55,56);3*1H3/b9-8-,12-11-,15-14-,18-17-;;;/t30-,34?,35+,36+,40-;;;/m1.../s1
Clé InChI
WINHAGOPPOAZSF-SCFPSPBGSA-N
Application
Conditionnement