860518P
Avanti
C18 Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860518P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860518P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
Clé InChI
VODZWWMEJITOND-NXCSZAMKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to induce apoptosis in Manduca embryonic cell line (MRRL-CH1)
- as a standard to quantify ceramide from liver tissue using liquid chromatography-mass spectrometry
- to inhibit ceramidase in human embryonic kidney cells (HEK29) with β-glucocerebrosidase (GCase) mutation
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable